Fortfahren mit
N0128
Nitrilotriessigsäure Dinatriumsalz
Sigma Grade, ≥99%
Synonym(e):
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Triglycollamic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H7NO6Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
239-484-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
€ 80,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.2Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RHPXYIKALIRNFA-UHFFFAOYSA-L
Application
An excellent chelating agent.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N025372560N9877
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
ACS reagent
grade
Sigma Grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)