Fortfahren mit
5096-M
Mounting Fluid, Low Glycerol, recommended for Rabies
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
General description
Mounting fluid, low glycerol.
Application
Recommended for use with the following Rabies Reagents: Rabies DFA Reagent (Cat. #5100), Rabies DFA II Reagent (Cat. #5500), and the Rabies Polyclonal Reagent (Cat. #5199).
Physical form
Low glycerol mounting fluid in buffered saline solution with 0.2% sodium azide. Ready to use; do not dilute.
Preparation Note
When stored at 2-8°C, reagent is stable up to the expiration date printed on the label.
WARNING / PRECAUTION:
Sodium azide, present in this reagent can form potentially explosive metal azides with lead and copper pipes. Upon disposal, flush with large volumes of water to prevent build-up in plumbing.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.086351.04095GG1
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1