Wichtige Dokumente
02934
Atto MB2-Biotin
Methylene Blue derivative
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
λmax
658 nm in ethanol (lit.)
667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2-Biotin ester is moderately hydrophilic.
find more information here
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?