M46837
Methylformiat
reagent grade, 97%
Synonym(e):
Methylformiat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
32.81 psi ( 55 °C)
9.21 psi ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
23 %
Verunreinigungen
≤3% methyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.343 (lit.)
pH-Wert
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−100 °C (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChIKey
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup