Fortfahren mit
296996
Methylacetat
anhydrous, 99.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-185-2
Beilstein/REAXYS Number:
1736662
MDL number:
Assay:
99.5%
Grade:
anhydrous
Bp:
57-58 °C (lit.)
Vapor pressure:
165 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
form
liquid
autoignition temp.
936 °F
expl. lim.
16 %
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylacetat (MA) ist ein aliphatischer Ester, der durch Carbonylierung von Dimethylether mittels Zeolithen hergestellt werden kann. MA entsteht als Nebenprodukt bei der Herstellung von Polyvinylalkohol aus Essigsäure und Methanol.
Application
Methylacetat kann zur Herstellung von Fettsäuremethylestern und Triacetin aus Rapsöl durch eine nicht katalytische Umesterungsreaktion unter überkritischen Bedingungen verwendet werden.
Other Notes
Die Artikelnummer 296996-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 296996-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W26760045997W267619
assay
99.5%
assay
≥98%
assay
≥99.9% (GC)
assay
98%
grade
anhydrous
grade
FG, Fragrance grade, Halal
grade
analytical standard
grade
FG, Halal, Kosher, natural
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
density
0.934 g/mL at 25 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylacetat
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
8.6 °F - closed cup
flash_point_c
-13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf