Wichtige Dokumente
M1003
Natriummolybdat Dihydrat
≥99.5%
Synonym(e):
Molybdänsäure Natriumsalz Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
InChIKey
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used to prepare:
- Shuttle-like barium molybdate (BaMoO4) microstructures under microwave conditions.
- Nickel-molybdenum-zinc (NiMoZn) electrode.
- Eu3+ doped lead molybdate (PbMoO4) nanocrystals (NCs) under microwave conditions.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)