Merck
34867
Sigma-Aldrich
1-Butanol
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonym(e):
n-Butanol, Butylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
969148
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5.5 mmHg
Assay
≥99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
649 °F
Expl.-Gr.
11.2 %
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as C3H7COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Durchlässigkeit
210 nm, ≥20%
235 nm, ≥80%
280 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Butanol ist ein linearer Alkohol. Berichten zufolge konnte dieser Alkohol aus Glucose mit Hilfe eines biotechnologisch hergestellten Escherichia coli-Stamms biosynthetisiert werden. Die Reaktion von 1-Butanol mit Diisocyanaten in Gegenwart von Triethylamin (Katalysator) wurde mithilfe der Volumetrie untersucht. Laut kinetischer Studien wird die Reaktion mittels konkurrierender Folgereaktion zweiter Ordnung fortgesetzt. Die Dehydratisierung von 1-Butanol wurde als standardmäßige Reaktion zur Bewertung der sauren und basischen Eigenschaften unterschiedlicher Aluminiumsilicate eingesetzt.
Anwendung
1-Butanol kann für die durch feste Säure (ein Säuresalz von H3PW12O40, Cs2,5H0,5PW12O40) katalysierte Esterung von Acrylsäure verwendet werden. Es kann weiterhin als Kosolvent zur Untersuchung der enantioselektiven Trennung von racemischem Cyclohexyl-methylphosphonfluoridat (Cyclosarin, GF) mittels einer chiralen überkritischen Flüssigkeitschromatographie (SFC) eingesetzt werden.
Für die HPLC, Spektralphotometrie, Umweltanalytik geeignet
Sonstige Hinweise
Wichtiger Hinweis
Die Artikelnummer 34867-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34867-2.5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Acid-base properties of silica-aluminas: use of 1-butanol dehydration as a test reaction.
Berteau P, et al.
Applied Catalysis, 70(1), 307-323 (1991)
The kinetics of the triethylamine-catalyzed reaction of diisocyanates with 1-butanol in toluene.
Burkus J and Eckert CF.
Journal of the American Chemical Society, 80(22), 5948-5950 (1958)
Shane A Kasten et al.
Chirality, 26(12), 817-824 (2014-10-10)
Chemical warfare nerve agents (CWNAs) are extremely toxic organophosphorus compounds that contain a chiral phosphorus center. Undirected synthesis of G-type CWNAs produces stereoisomers of tabun, sarin, soman, and cyclosarin (GA, GB, GD, and GF, respectively). Analytical-scale methods were developed using
Liquid phase esterification of acrylic acid with 1-butanol catalyzed by solid acid catalysts.
Chen X, et al.
Applied Catalysis A: General, 180(!), 261-269 (1999)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose