Merck
537993
Sigma-Aldrich
1-Butanol
99.9%
Synonym(e):
n-Butanol, Butylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
969148
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
116-118 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5.5 mmHg
Assay
99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
649 °F
Expl.-Gr.
11.2 %
Verunreinigungen
≤0.005% Acidity (as Acetic acid)
≤0.020% n-Butyraldehyde
≤0.05 mg/mL Nonvolatile matter
≤0.050% Carbonyl (as C=O)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.100% Di-n-butyl ether
≤0.100% Isobutyl alcohol
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤0.3 ppm
SMILES String
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Butanol ist ein industrielles Lösungsmittel, das entweder aus Petroleum als Ausgangsmaterial oder durch Biomassefermentierung gewonnen wird. Zu seinen charakteristischen Eigenschaften gehören ein hoher Energiegehalt, geringer Dampfdruck und einen bessere Mischbarkeit mit Benzin.[1] Die Synthese von Di-n-butylether (DBE) in einem Festbett-Flussreaktor über die Dehydratisierung von 1-Butanol in Gegenwart von γ-Tonerde, Zeolithen und Amberlyst-Ionenaustauschharzen wurde untersucht.[2] Seine thermophysischen Eigenschaften wurden berechnet.[3] Die Bildung von Fettsäurebutylestern (FABE) durch die Umesterung von Raps- und Jatropha-Öl mit 1-Butanol in Gegenwart von Säurekatalysatoren wurde unter verschiedenen Bedingungen untersucht.[4]
Anwendung
In Gegenwart von Lipase aus Candida antarctica und Hexan als Lösungsmittel kann 1-Butanol zur Veresterung von Milchsäure verwendet werden.[5]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lipase catalyzed esterification of lactic acid.
From M, et al.
Biotechnology Letters, 19(4), 315-318 (1997)
Flow reactor synthesis of cetane-enhancing fuel additive from 1-butanol.
Samoilov VO, et al.
Fuel Processing Technology, 140, 312-323 (2015)
Optimization of acid catalyzed transesterification of jatropha and rapeseed oil with 1-butanol.
Bynes AN, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 137, 94-99 (2014)
Heat Capacity of 1-Butanol over a Wide Temperature Range.
Safarov J, et al.
Chemie Ingenieur Technik, 86(9), 1358-1358 (2014)
Salting-out of acetone, 1-butanol, and ethanol from dilute aqueous solutions.
Xie S, et al.
AIChE Journal, 61(10), 3470-3478 (2015)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Bonjour, Quelle est la date limite de consommation ? Il y a t'il un péremption pour ce produit ? Qu'elle est sa durée de vie ? Merci d'avance pour votre retour
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.