Wichtige Dokumente
308269
2-Methoxyethylacetat
suitable for HPLC, ≥99%
Synonym(e):
1-Acetoxy-2-methoxy-ethan, Ethylenglykol-monomethylether-acetat, Methyl Cellosolve®-Acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Aufgereinigt durch
glass distillation
Expl.-Gr.
0.34-6.3 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.050% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−65 °C (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 254 nm Amax: 1.00
λ: 275 nm Amax: 0.15
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
COCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?