223638
Silberoxid
predominantly silver(II) oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
mixture
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
silver(I) oxide (remainder)
Dichte
7.483 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=[Ag]
InChI
1S/Ag.O
InChIKey
OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis