Merck
216003
Sigma-Aldrich
Ammoniumphosphat, einbasig
ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
mono-Ammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumdihydrogenphosphat
Größe auswählen
100 G
€ 44,10
500 G
€ 115,00
2.5 KG
€ 363,00
€ 44,10
Check Cart for Availability
Diese SKU ist auch in ACS-Qualität in unserer exklusiven Redi-Dri™-Produktlinie mit rieselfähigen Produkten erhältlich.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 44,10
500 G
€ 115,00
2.5 KG
€ 363,00
About This Item
Lineare Formel:
NH4H2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 44,10
Check Cart for Availability
Diese SKU ist auch in ACS-Qualität in unserer exklusiven Redi-Dri™-Produktlinie mit rieselfähigen Produkten erhältlich.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Dampfdruck
<0.001 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98%
Form
crystals or chunks
Verunreinigungen
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH-Wert
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChIKey
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Eingesetzt zur Synthese des ersten gemischtvalenten Ammonium-Eisen-Phosphats, NH4Fe2(PO4)2.[1]
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Milne GWA.
Gardner's Commercially Important Chemicals: Synonyms, Trade Names, and Properties, 193-193 (2005)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 142-142 (1997)
Boudin, S. Lii, K-H.
Inorganic Chemistry, 37, 799-799 (1998)
Anelise Rodolfo Ferreira Pieralini et al.
The Journal of prosthetic dentistry, 108(1), 51-57 (2012-07-07)
Coatings of zirconite, Y(2)O(3) or ZrO(2) on wax patterns before investing in phosphate-bonded investments have been recommended to reduce the reaction layer in titanium castings, but they are not easily obtainable. Spinel-based investments are relatively stable with molten titanium and
Nathan K Deed et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(5), 1537-1549 (2011-01-20)
Two deletion mutants expected to be defective in nitrogen catabolite repression (NCR) were constructed in a commercial wine yeast background M2: a ure2 mutant and a dal80 gzf3 double mutant. Wild-type and both mutant strains were fermented in Sauvignon Blanc
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf