Fortfahren mit
A3048
Ammoniumphosphat, einbasig
suitable for plant cell culture
Synonym(e):
mono-Ammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumdihydrogenphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4H2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.03
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-764-5
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8843109709216003
form
powder
form
-
form
-
form
crystals or chunks
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumphosphat, einbasig
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7722-76-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)