Fortfahren mit
09839
Ammoniumphosphat
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Diammoniumhydrogenphosphat, di-Ammoniumhydrogenphosphat (sec.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-987-8
MDL number:
€ 37,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.065, λ: 280 nm Amax: 0.065
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium phosphate dibasic can be used to study x-ray crystallography, biological buffers, optimization reagents, proteomics and protein structural analysis. Ammonium phosphate dibasic has been used in a study for the development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances. Ammonium phosphate dibasic has also been used to crystallize the native enzyme cellobiohydrolase IB using the hanging-drop vapour-diffusion method.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A576430402379980
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0%
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
pH
7.7-8.1 (25 °C, 5%)
pH
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumphosphat
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-28-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
263567-25G04061833554456
263567-5G04061826122556
09839-250G04061838657886
09839-50G04061838657909
09839-1KG04061826714317