Merck
Z304638
Quickfit® Schliffstopfen
joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
SB24
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit SB 24
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Mit flachem oder konkavem Oberteil zum Hinstellen auf den Tisch - verhindert Herunterrollen und Verunreinigung der Schlifffläche.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited