Merck
SLW2190/02M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
100 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2190/02M
Größe auswählen
1 EA
€ 105,00
€ 105,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 105,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 105,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE key
conical
Verbindung
joint stopper19/26
Hersteller/Markenname
2190/02M
SciLabware
Kapazität
100 mL
100 mL
Absperrhahnbohrung
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)