Wichtige Dokumente
Y0001665
Progesteron für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Progesteron, 4-Pregnen-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
progesterone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChIKey
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)