Wichtige Dokumente
PHR2563
11-Ketoprogesterone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-Pregnene-3,11,20-trione
Größe auswählen
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
progesterone
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)C1CCC2C3CCC4=CC(=O)CCC4(C)C3C(=O)CC12C
InChI
1S/C21H28O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h10,15-17,19H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
InChIKey
WKAVAGKRWFGIEA-DADBAOPHSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)