Merck
Y0001181
Orphenadrin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Orphenadrin -hydrochlorid, β-Dimethylaminoethyl-2-methylbenzhydryl-ether -hydrochlorid, N,N-Dimethyl-2-(2-methylbenzhydryloxy)-ethylamin -hydrochlorid, o-Methyldiphenhydramin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.84
Beilstein:
3745818
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
orphenadrine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
InChIKey
UQZKYYIKWZOKKD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Orphenadrine for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Muskarin-Rezeptor-Antagonist; H1-Histamin-Rezeptor-Antagonist, Muskelrelaxans. Von Orphenadrin ist bekannt, dass es noradrenerge Transporter inhibiert und den NMDA-Rezeptor-Ionenkanal blockiert.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Elghazali et al.
Research in veterinary science, 85(3), 563-569 (2008-03-07)
The pharmacokinetics of orphenadrine (ORPH) following a single intravenous (i.v.) dose was investigated in six camels (Camelus dormedarius). Orphenadrine was extracted from the plasma using a simple sensitive liquid-liquid extraction method and determined by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). Following i.v.
Mei-juan Xu et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 42(7), 730-734 (2007-09-22)
To study the enzyme kinetics of schizandrin metabolism in different gender in rat liver microsomes, liver microsomes were prepared from male or female rats. Schizandrin was incubated with rat liver microsomes. Schizandrin and its metabolites were isolated and identified by
Mirosław Czuczwar et al.
Pharmacological reports : PR, 61(4), 732-736 (2009-10-10)
Orphenadrine is an anticholinergic drug used in the treatment of Parkinson's disease, and is also known to exert nonspecific antagonistic activity at the phencyclidine binding site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor. The aim of this study was to assess the
P Gareri et al.
Archives of gerontology and geriatrics, 44 Suppl 1, 199-206 (2007-02-24)
Drug-induced delirium is a common matter in the elderly and anticholinergics, together with a number of different drugs, may significantly contribute to the delirium onset, especially in demented people. We report a case of a probable anticholinergic drug-induced delirium in
Lawan Sratthaphut et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 127(10), 1723-1729 (2007-10-06)
The estimation of paracetamol and orphenadrine citrate in a multicomponent pharmaceutical dosage form by spectrophotometric method has been reported. Because of highly interference in the spectra and the presence of non-linearity caused by the analyte concentrations which deviate from Beer