Merck
Y0001027
Betamethasonvalerat für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Betamethason 17-Valerat, 1,4-Pregnadien-11β,17α,21-triol-9α-fluor-16β-methyl-3,20-dion-17-valerat, 9α-Fluor-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-17-valerat, 9α-Fluor-16β-methylprednisolon-17-valerat, Betnovat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H37FO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.58
Beilstein:
4240001
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
betamethasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChIKey
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Betamethasone valerate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jin Zhang et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 100(3), 896-903 (2010-09-15)
Corticosteroids are therapeutic agents widely used in the pharmacological treatment of skin diseases such as eczema or psoriasis. Unfortunately, their use is restricted by the side effects that frequently occur at the systemic level. The goal of the research described
Luigi Naldi et al.
American journal of clinical dermatology, 12(3), 191-201 (2011-02-03)
Corticosteroids are a versatile option for the treatment of mild-to-moderate psoriasis due to their availability in a wide range of potencies and formulations. Occlusion of the corticosteroid is a widely accepted procedure to enhance the penetration of the medication, thereby
Yasutomo Fujii et al.
Archives of dermatological research, 302(9), 645-652 (2010-06-16)
Topical glucocorticoids, widely used for the treatment of a variety of dermatitises, are known to exacerbate atopic dermatitis after long-term or inappropriate use. In some animal models, topical glucocorticoids augment the allergic cutaneous inflammation after repeated application, suggesting a relationship
V Salini et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 24(1), 211-216 (2011-04-19)
Relapses are frequently observed in subjects with chronic tendinopathies. Corticosteroid injections are usually performed with positive results, but are uncomfortable for the patient and not free from side effects. The aim of this pilot study is to evaluate the short-term
Annabel Maruani et al.
International journal of pharmaceutics, 395(1-2), 84-90 (2010-05-18)
Topical steroids are efficient in vasoconstriction potential, which is linked to their anti-inflammatory activity. Low-frequency ultrasound (US) applied on the skin (sonophoresis) may enhance the transdermal transport of various steroids. We aimed to assess, in a simple, blinded, randomized controlled