Merck
B1045000
Betamethason Natriumphosphat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Betamethason 21-Phosphat Dinatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28FNa2O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
betamethasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChIKey
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Betamethasone sodium phosphate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Diagnostische Implikationen
Betamethason ist ein Corticosteroid mit entzündungshemmenden und immunsuppressiven Eigenschaften, das insbesondere dann verwendet wird, wenn Wasserretention unerwünscht ist. Es wird als topische Creme, Salbe, Lotion oder Gel zur Behandlung von Juckreiz (z.B. von Ekzemen) angewendet. Corticosteroid stimuliert fetale Lungenreifung und verringert die Häufigkeit und Mortalität von intrakraniellen Blutungen bei Frühgeborenen.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Kidney,Endocrine system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
George Habib et al.
Clinical rheumatology, 28(1), 85-87 (2008-10-15)
To evaluate the effect of intra-articular steroid injection (IASI) of betamethasone acetate/betamethasone sodium phosphate (Celestone Chronodose) at the knee joint on blood glucose and fructosamine levels in controlled diabetic patients with osteoarthritis of the knee. Controlled diabetic patients (HgA1C <
Ibrahim Coban et al.
Foot and ankle surgery : official journal of the European Society of Foot and Ankle Surgeons, 15(1), 22-27 (2009-02-17)
To determine the effects of human amniotic fluid and membrane in the treatment of Achilles tendon ruptures, 72 tendons of 36 Wistar rats were injected with betamethasone sodium phosphate. By the end of fourth week, both tendons were tenotomized and
Masatomo Kato et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 27(4), 353-360 (2011-05-18)
Glucocorticoids exert their actions via the glucocorticoid receptor through at least 2 intracellular mechanisms, known as transrepression and transactivation. It has been hypothesized that transrepression is the basis of their anti-inflammatory effects, whereas transactivation has been assumed to cause their
Jun Lu et al.
Journal of chromatography. A, 1217(44), 6932-6941 (2010-09-22)
Betamethasone Sodium Phosphate and Betamethasone Acetate are the two corticosteroids active pharmaceutical ingredients (APIs) that are present in the injectable formulation, Celestone Chronodose(®) Injection. It is extremely challenging to develop a Quality Control friendly HPLC method to separate all the
Tsutomu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(3), 1516-1521 (2010-12-24)
The therapeutic effects of betamethasone phosphate (BP) encapsulated in biocompatible and biodegradable blended nanoparticles of poly(lactic acid) (PLA) homopolymers and PEG-block-PLA copolymers (stealth nanosteroids) were examined in an experimental autoimmune uveoretinitis (EAU) model in Lewis rats. EAU was induced by
Artikel
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.