Merck
Y0000674
Leflunomid für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Leflunomid, 5-Methylisoxazol-4-(4-trifluormethyl)-carboxanilid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9F3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
leflunomide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DHODH(1723)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Leflunomide for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Babak Baban et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 303(11), R1136-R1146 (2012-10-27)
The aryl hydrocarbon receptor (AHR) has emerged as a major modulator of inflammatory processes. We tested the hypothesis that AHR activation protects the ischemic-reperfused kidney in association with the suppression of the inflammatory response. Accordingly, male mice were treated with
Paul Bird et al.
The Journal of rheumatology, 40(3), 228-235 (2013-01-17)
To assess the safety of treating patients with rheumatoid arthritis with a combination of methotrexate (MTX) and leflunomide (LEF) in comparison to MTX monotherapy, in clinical practice. The Safety of Methotrexate in Combination with Leflunomide in Rheumatoid Arthritis (SMILE) study
Claire Immediato Daïen et al.
Annals of the rheumatic diseases, 72(6), 881-887 (2012-08-09)
Cardiovascular mortality is increased in patients with rheumatoid arthritis (RA). RA is associated with an increased left ventricular mass index (LVMI), a strong marker of cardiovascular mortality, and vessel abnormalities. Experimental studies have suggested that tumour necrosis factor α (TNFα)
T Adizie et al.
International journal of clinical practice, 66(9), 906-909 (2012-08-18)
Polymyalgia rheumatica (PMR) and giant cell arteritis (GCA) are related inflammatory rheumatic conditions affecting adults over the age of 50 years. Both conditions respond to initial glucocorticoid (GC) therapy. However, most patients require 12-36 months of a tapering steroid regime.
Sebastian Unizony et al.
Current opinion in rheumatology, 25(1), 3-9 (2012-11-02)
Recent advancements in the understanding of the pathogenesis of large-vessel vasculitis may broaden our currently limited therapeutic possibilities. This review summarizes the available evidence for new treatment strategies in this spectrum of diseases. Interleukin (IL) 6 appears to be an