Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,30 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 153,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 561,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15N7O2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Famotidin,
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
InChI key
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Application
Famotidine has been used to test its effect on the human ether-a-go-go-related gene (hERG) binding transfected in HEK293 membrane. It has also been used in polycaprolactone based drug delivery studies.
Biochem/physiol Actions
H2 Histamin-Rezeptorantagonist; Antiulcusmittel
Famotidine is not effective on muscarinic and nicotinic receptors. It competitively inhibits the secretion of gastric acid and elicits mucosal injury protection.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... HRH2(3274) | Gene Information human ... HRH2(3274) | Gene Information human ... HRH2(3274) | Gene Information human ... HRH2(3274) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Famotidin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?