Merck
Y0000437
Chlorphenamin Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3RS)-3-(4-Chlorphenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)-propan-1-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.76
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorpheniramine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2
InChI
1S/C15H17ClN2/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3
InChIKey
UICFCNIVUDNZSW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Chlorphenamine impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K J Simons et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 73(5), 595-599 (1984-05-01)
The pharmacokinetics and urinary excretion of chlorpheniramine were studied in 11 patients, aged 6-16 years, with allergic rhinitis. In these children, chlorpheniramine had a mean elimination half-life of 13.1 +/- 6.6 h, a mean clearance rate of 7.23 +/- 3.16
Skin permeation of chlorpheniramine maleate and detection of demethylated metabolites by high-performance liquid chromatography.
S Zbaida et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 77(2), 188-190 (1988-02-01)
B T Hiep et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 707(1-2), 235-240 (1998-06-05)
The enantiomers of chlorpheniramine and its monodesmethyl metabolite were determined separately in urine by using a coupled achiral-chiral chromatographic system. The two enantiomers of the studied compound and the internal standard were separated from the biological matrix on a cyanopropyl