Direkt zum Inhalt
38595
α-(4-Chlorphenyl)-α-[2-(dimethylamino)-ethyl]-2-pyridinacetonitril -hydrochlorid
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Chlorpheniramine impurity D (PhEur), 2-(4-Chlorphenyl)-4-dimethylamino-2-(2-pyridyl)-butyronitril -hydrochlorid, Chlorpheniramin-nitril -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18ClN3 · HCl
Molekulargewicht:
336.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
268419
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
API family
chlorpheniramine
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C(CCN(C)C)(C#N)C2=NC=CC=C2.Cl
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)