Y0000187
Rilmenidin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rilmenidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(O)O.[N+H2](C(C3CC3)C2CC2)C1=NCCO1
InChI
1S/C10H16N2O.H3O4P/c1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;1-5(2,3)4/h7-9H,1-6H2,(H,11,12);(H3,1,2,3,4)
InChIKey
ZJCOWRFWZOAVFY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)