Wichtige Dokumente
Y0000119
Hydroxycarbamid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Hydroxyharnstoff, Hydroxycarbamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hydroxycarbamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChIKey
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)