Wichtige Dokumente
U0800000
Ursodesoxycholsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure, 5β-Cholan-24-säure-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholisäure, UDCS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ursodeoxycholic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
203-204 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR1H4(9971)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)