Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 183,00 |
Über diesen Artikel
description
anionic
Quality Segment
assay
≥90.0% (TLC)
mol wt
607.73 g/mol
impurities
≤3% (TLC)
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]([H])([C@H](C)CCC(=O)NCCS(O)(=O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](C2)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO8S2.Na.H/c1-17(4-9-24(28)27-14-15-36(29,30)31)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(35-37(32,33)34)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;;/h17-23H,4-16H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
POWDNUISUWSLLN-RLHFEMFKSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90.0% (TLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| impurities ≤3% (TLC) | impurities - | impurities - | impurities - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 607.73 g/mol | mol wt 505.69 g/mol | mol wt 521.69 g/mol | mol wt micellar avg mol wt 2100 |
| description anionic | description anionic | description anionic | description anionic |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?