Merck
C1050000
Chenodesoxycholsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholansäure, 5β-Cholansäure-3α,7α-diol, Chenodiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.57
Beilstein:
3219887
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ursodiol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
165-167 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR1H4(9971)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Chenodeoxycholic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Huang Huang et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(16), 7037-7053 (2012-08-07)
LBVS of 12480 in-house compounds, followed by HTRF assay, resulted in one nonsteroidal compound (11) with antagonistic activity against FXR (69.01 ± 11.75 μM). On the basis of 11, 26 new derivatives (12a-z) were designed and synthesized accordingly. Five derivatives
M Stark et al.
European journal of biochemistry, 266(1), 209-214 (1999-10-29)
Polypeptides were isolated from human bile by extraction with chloroform/methanol, followed by reversed-phase chromatography in methanol/ethylene chloride and gel filtration in chloroform/methanol. Peptides were characterized by SDS/PAGE, sequence analysis and matrix-assisted laser desorption ionization/time-of-flight mass spectrometry. This identified haemoglobin alpha
Francesco Saverio Di Leva et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(11), 4701-4717 (2013-05-10)
Here, we report suvanine, a marine sponge sesterterpene, as an antagonist of the mammalian bile acid sensor farnesoid-X-receptor (FXR). Using suvanine as a template, we shed light on the molecular bases of FXR antagonism, identifying the essential conformational changes responsible
G S Tint et al.
Gastroenterology, 91(4), 1007-1018 (1986-10-01)
Orally administered UDCA dramatically reduces the secretion of cholesterol into the bile. During UDCA therapy cholesterol balance is maintained by a reduction in both the relative and absolute absorption of cholesterol and, perhaps, by a combined moderate enhancement of bile
A F Hofmann
Archives of internal medicine, 159(22), 2647-2658 (1999-12-22)
Bile acids, the water-soluble, amphipathic end products of cholesterol metabolism, are involved in liver, biliary, and intestinal disease. Formed in the liver, bile acids are absorbed actively from the small intestine, with each molecule undergoing multiple enterohepatic circulations before being