Produktname
Triethanolamin, puriss., meets analytical specification of NF, ≥99% (GC)
vapor density
5.14 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99% (GC)
autoignition temp.
600 °F
quality
meets analytical specification of NF
expl. lim.
8.5 %
impurities
≤0.2% water (Karl Fischer), ≤1% diethanolamine (GC)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.481-1.486, n20/D 1.485 (lit.)
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
transition temp
solidification point 19-22 °C
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis and utilization of polyol-modified high specific surface area Ca(OH)(2): Diese Untersuchung erforscht die Rolle von Triethanolamin bei der Synthese von polyolmodifiziertem Kalziumhydroxid, wobei seine verbesserten Oberflächeneigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie, insbesondere in den Bereichen der Umwelt- und chemischen Fertigung, besonders beleuchtet werden (Yan et al., 2024).
- Colorimetric sensor array for versatile detection and discrimination: In dieser Studie wurde Triethanolamin bei der Entwicklung eines kolorimetrischen Sensor-Arrays eingesetzt. Dabei wurde die Anwendung beim Umgebungsnachweis verschiedener Analyte betont und dessen Vielseitigkeit und Bedeutung in der Sensortechnologie gezeigt (Adoampezare et al., 2024).
- Synergistic activation of electric furnace ferronickel slag: Triethanolamin wurde als chemischer Aktivator beim mechanischen Schleifprozess von Ferronickelschlacke für die Herstellung zementhaltiger Verbundstoffe untersucht, was einen neuartigen Ansatz für die industrielle Abfallwirtschaft und das Recycling darstellt (Jiang et al., 2024).
- Irreversible colorimetric bio-based curcumin bilayer membranes: Diese Studie unterstreicht den Einsatz von Triethanolamin bei der Herstellung biobasierter Curcumin-Doppelschichtmembranen für intelligente Lebensmittelverpackungen, wobei seine Rolle bei Anwendungen zur Temperaturkontrolle und nachhaltigen Verpackungslösungen hervorgehoben wird (Pereira et al., 2024).
- Effects of temperature, axial ligand, and photoexcitation on nickel(II) complexes: Die Studie untersucht die Auswirkungen von Triethanolamin als axialer Ligand bei Nickel(II)-Komplexen und unterstreicht dessen Bedeutung bei der Veränderung von Struktur- und Spin-State-Eigenschaften, die für fortgeschrittene Anwendungen der Materialwissenschaft entscheidend sind (Major et al., 2024).
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?