Fortfahren mit
1.08379
Triethanolamin
GR for analysis
Synonym(e):
Triethanolamin, Tris(2-hydroxyethyl)amin, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamin, TEA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
N(CH2CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-049-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Bp:
360 °C/1013 hPa (decomposition)
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid
autoignition temp.
325 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-7.2 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
21 °C
transition temp
flash point 190 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Light energy utilization and microbial catalysis for enhanced biohydrogen: Ternary coupling system of triethanolamine-mediated Fe@C-Rhodobacter sphaeroides: Triethanolamin wird zur Verbesserung der Lichtenergienutzung und der mikrobiellen Katalyse in einem neuartigen ternären System verwendet, wodurch die Effizienz der Biowasserstoffproduktion erheblich gesteigert wird (Jiang et al., 2024).
  • Purification and use of crude green glycerol from the transesterification of triglycerides in the formulation of an alcohol gel hand sanitizer: Triethanolamin wird verwendet, um die Formulierung eines neuartigen alkoholischen Handdesinfektionsmittels in Gelform zu optimieren, wodurch seine mikrobielle Wirksamkeit und die Sicherheit der Benutzer verbessert werden (Trindade Mazala et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: farblose bis leicht gelbliche zähe Flüssigkeit
Chlorid (Cl): ≤ 0,0001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0001 %
Ethanolamin (GC): ≤ 0,1 %
Diethanolamin (GC): ≤ 0,5 %
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,005 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,2 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
354.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
179 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)