Merck
T0015000
Tamoxifencitrat für Performance-Test
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tamoxifen -citrat (Salz), (Z)-1-(p-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-buten
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H29NO · C6H8O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tamoxifen
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChIKey
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Tamoxifen citrate for performance test EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Proteinkinase C-Inhibitor. Induziert Apoptose in menschlichen malignen Gliomzelllinien. Tamoxifen und sein Metabolit 4-Hydroxytamoxifen sind selektive Östrogenrezeptormodulatoren (SERM), die als Östrogen-Antagonisten in Brustdrüsen wirken. Hemmt die Estradiol-stimulierte VEGF-Produktion in Brustkrebszellen.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Kevin S Hughes et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(19), 2382-2387 (2013-05-22)
To determine whether there is a benefit to adjuvant radiation therapy after breast-conserving surgery and tamoxifen in women age ≥ 70 years with early-stage breast cancer. Between July 1994 and February 1999, 636 women (age ≥ 70 years) who had
P Fox et al.
British journal of cancer, 109(1), 147-153 (2013-06-20)
The host inflammatory response has a vital role in carcinogenesis and tumour progression. We examined the prognostic value of inflammatory markers (albumin, white-cell count and its components, and platelets) in pre-treated patients with advanced renal cell carcinoma (RCC). Using data
K I Pritchard
Journal of internal medicine, 274(2), 144-152 (2013-07-13)
Hormonal therapy for breast cancer is the first targeted therapy used in any type of cancer. It was used successfully without a known target for more than 50 years before Jensen described the oestrogen receptor (ER) in the 1960s. Subsequently, it
L S Donnelly et al.
British journal of cancer, 110(7), 1681-1687 (2014-03-07)
Randomised trials of tamoxifen versus placebo indicate that tamoxifen reduces breast cancer risk by approximately 33%, yet uptake is low. Approximately 10% of women in our clinic entered the IBIS-I prevention trial. We assess the uptake of tamoxifen in a
Ann S Knoop et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(8), 1412-1421 (2014-03-29)
The DBCG 77C trial compared one year of tamoxifen in postmenopausal, steroid-receptor unknown, high-risk breast cancer patients to no adjuvant systemic therapy. After a potential follow-up of 30years we report overall efficacy of the study and results according to subtypes