Merck
SQC1238
Supelco
Methylquecksilber in Sediment
certified reference material
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC SQC-1238
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrix
soil
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Analyt
Beschreibung
    Methylmercury 0 - 10.0 µg/kg
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joshua T Ackerman et al.
Environmental toxicology and chemistry, 38(10), 2178-2196 (2019-07-26)
Wetland environments provide numerous ecosystem services but also facilitate methylmercury (MeHg) production and bioaccumulation. We developed a wetland-management technique to reduce MeHg concentrations in wetland fish and water. We physically modified seasonal wetlands by constructing open- and deep-water treatment cells