Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
agency
ERM®
isotopic purity
202Hg
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
Analysis Note
please visit the JRC webpage
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency BCR®, ERM® | agency BCR®, ERM® | agency ERM® |
| isotopic purity 202Hg | isotopic purity 26Mg | isotopic purity 24Mg | isotopic purity 205Tl |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7439-97-6 + 7778-50-9
7778-50-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?