Merck
SK019
Supelco
BOMB/HALOGEN QCS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analyt
Beschreibung
    1,1,1-Trichloroethane 1.25 g/100g
    Dimethyl Sulfoxide 1.23 g/100g
    Toluene 45.9 g/100g
    Mineral Oil 49.9 g/100g
    Hexafluorobenzene 0.820 g/100g
    1,6-Dibromohexane 0.760 g/100g
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)