Merck
PHR1035
Supelco
Folsäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N-[4-[[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-Glutaminsäure, PteGlu, Pteroyl-L-glutaminsäure, Vitamin M
Größe auswählen
1 G
€ 93,10
€ 93,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 93,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19N7O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.40
Beilstein:
100781
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
eCl@ss:
34058014
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 93,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. F0300000
traceable to USP 1286005
API-Familie
folic acid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChIKey
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Folsäure wird größtenteils über die Nahrung oder über Arzneimittel wie Vitamintabletten aufgenommen.† Die Einnahme von Folsäure erwies sich zur Verhinderung von Neuralrohrdefekten, vorwiegend Anenzephalie und Spina bifida, als dringend notwendig.† Sie zählt zur Klasse der wasserlöslichen B-Vitamine, die als Folate bezeichnet werden.[1] Sie wird vorwiegend zur Anreicherung von Getreide und Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt.[1]
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, darunter Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Folsäure kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in pharmazeutischen Zusammensetzungen unter Anwendung von UV-spektrophotometrischen Verfahren[2] und elektrokinetischer Chromatographie mittels Mikroemulsion eingesetzt werden.[3]
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP (PhEur) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB7352“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Hierbei handelt es sich lediglich um ein Beispielzertifikat, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Quantitative determination of folic acid in multivitamin/multielement tablets using liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Nelson.CB, et al.
Journal of Chromatography A, 1135, 203-211 (2006)
Determination of folic acid in tablets by microemulsion electrokinetic chromatography
Aurora-Prado SM, et al.
Journal of Chromatography A, 1051(1-2), 291-296 (2004)
A UV spectrophotometric method for the determination of folic acid in pharmaceutical tablets and dissolution tests
Matias R, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(9), 3065-3071 (2014)
Susanna Kariluoto et al.
International journal of food microbiology, 176, 38-48 (2014-02-25)
The objective was to study folate production of yeast strains, bacteria isolated from oat bran, and selected lactic acid bacteria as well as one propionibacterium in oat and barley based models. Simultaneously, we aimed at sustaining the stability of viscosity
Vinod Devalia et al.
British journal of haematology, 166(4), 496-513 (2014-06-20)
The clinical picture is the most important factor in assessing the significance of test results assessing cobalamin status because there is no 'gold standard' test to define deficiency. Serum cobalamin currently remains the first-line test, with additional second-line plasma methylmalonic
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf