Merck
PHR2606
Supelco
Methyllinoleat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Methyl-cis,cis-9,12-octadecadienoat, Methyllinoleat
Größe auswählen
5 X 100 MG
€ 168,00
€ 168,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 X 100 MG
€ 168,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.47
Beilstein:
1727614
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 168,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1430327
API-Familie
methyl linoleate
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 5x100 mg
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChIKey
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nicht konjugiertes Methyllinoleat wird leichter oxidiert als konjugiertes Methyllinoleat[1].
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Anwendung
Die Oxidation von Methyllinoleat in einer organischen Lösung und von Phosphatidylcholin (PC) in von einem Azo-Initiator induzierten liposomalen Membranen wird häufig als Modell für die Lipidperoxidation in vivo verwendet[2].
Hinweis zur Analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Fußnote
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)