If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,60 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 172,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 659,00 |
Über diesen Artikel
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.470 (lit.)
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI key
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Application
- Exogenous Jasmonic Acid Alleviates Blast Resistance Reduction Caused by LOX3 Knockout in Rice.: Diese Studie untersucht die Rolle von Jasmonsäure in Verbindung mit Methyllinoleat bei der Verbesserung der Blastenresistenz in Reis. Die Ergebnisse zeigen, dass die äußerliche Anwendung von Jasmonsäure den durch den LOX3-Knockout bedingten Verlust der Resistenz kompensieren kann, was Einblicke für Strategien zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten liefert (Su et al., 2023).
- Effects of (13)C isotope-labeled allelochemicals on the growth of the invasive plant Alternanthera philoxeroides.: In dieser Studie wird (13)C-markiertes Methyllinoleat verwendet, um allelochemische Wirkungen auf invasive Pflanzenarten nachzuweisen. Die Ergebnisse deuten auf eine signifikante Bedeutung für das Pflanzenwachstum und mögliche Anwendungen bei der Kontrolle invasiver Arten hin (Hua et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant | biological source plant | biological source Linum usitatissimum | biological source - |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥98% | assay 70-80% (GC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl-Linolenat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf