Wichtige Dokumente
PHR2580
Sumatriptan-Succinat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Sumatriptan-Succinat, 3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-N-methyl-1H-indol-5-methansulfonamid-succinat, GR-43175
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP BP950
traceable to Ph. Eur. Y0000022
traceable to USP 1642201
API-Familie
sumatriptan
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)