Merck
Y0000027
Sumatriptan für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sumatriptan-Succinat, 3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-N-methyl-1H-indol-5-methansulfonamid-succinat, GR-43175
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21N3O2S · C4H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sumatriptan
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Sumatriptan for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Sumatriptan-succinat ist ein Serotonin 5-HT1-Rezeptor-Agonist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christian Asseburg et al.
International journal of technology assessment in health care, 28(4), 382-389 (2012-09-28)
The cost-effectiveness of triptans in the treatment of migraine has not been assessed since generic sumatriptan entered the Finnish market in 2008. Using systematic review and mixed treatment comparison, the effectiveness of triptans was estimated with regard to 2-hour response
Daxesh P Patel et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 902, 122-131 (2012-07-24)
An ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method has been developed for the simultaneous determination of sumatriptan and naproxen in human plasma using naratriptan and indomethacin as the internal standards (ISs). The plasma samples were prepared by solid phase
Benjamin W Friedman et al.
Academic emergency medicine : official journal of the Society for Academic Emergency Medicine, 19(10), 1151-1157 (2012-09-22)
Patients who use an emergency department (ED) for acute migraine headaches have higher migraine disability scores, lower socioeconomic status, and are unlikely to have used a migraine-specific medication prior to presentation to the ED. The objective was to determine if
Toshihiko Tomita et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 28(1), 106-111 (2012-09-20)
Scintigraphy is a useful noninvasive technique for assessment of gastric motility, especially emptying, but there is little knowledge of use of the technique to assess gastric accommodation. Therefore, to clarify the usefulness of scintigraphy as a technique for assessing gastric
Yasunari Sakamoto et al.
World journal of gastroenterology, 18(26), 3415-3419 (2012-07-19)
To determine the effect of oral sumatriptan on gastric emptying using a continuous ¹³C breath test (BreathID system). Ten healthy male volunteers participated in this randomized, 2-way crossover study. The subjects fasted overnight and were randomly assigned to receive a