Merck
PHR1796
Supelco
Imipenem
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Imipenem Monohydrat, (5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-3-{{2-[(iminomethyl)-amino]-ethyl}-thio}-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure Monohydrat, Primaxin Monohydrat, Tienam Monohydrat
Größe auswählen
200 MG
€ 261,00
€ 261,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 MG
€ 261,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17N3O4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 261,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. I0090000
traceable to USP 1337809
API-Familie
imipenem
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCNC=N)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
InChIKey
GSOSVVULSKVSLQ-JJVRHELESA-N
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Erstellung interner Arbeitsstandards dar. Imipenem gehört zur Klasse der Carbapeneme und ist ein Beta-Lactam-Antibiotikum, das sich bei der Bekämpfung von aeroben und anaeroben Bakterien als wirksam erwiesen hat. Carbapeneme wirken, indem sie die Peptidoglycansynthese bei der Bildung der Bakterienzellwand hemmen und so zur Abtötung des Ziel-Mikroorganismus führen.[1]
Anwendung
Imipenem kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in biologischen Proben[2][3] und pharmazeutischen Formulierungen mittels verschiedener analytischer Verfahren eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Imipenem-Monohydrat ist ein Breitspektrum-B-Lactam-Antibiotikum.
Imipenem-Monohydrat ist ein Breitspektrum-B-Lactam-Antibiotikum. Es gehört zur Carbapenem-Klasse der „Wundermittel“-Antibiotika für schwere Infektionen.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC0262“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Zertifikatsmuster, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of imipenem in plasma by high-performance liquid chromatography for pharmacokinetic studies in patients
Garcia-Capdevila L, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 692(1), 127- 132 (1997)
Zainab Edoo et al.
Scientific reports, 7(1), 9136-9136 (2017-08-24)
β-lactam antibiotics act as suicide substrates of transpeptidases responsible for the last cross-linking step of peptidoglycan synthesis in the bacterial cell wall. Nucleophilic attack of the β-lactam carbonyl by the catalytic residue (Ser or Cys) of transpeptidases results in the
Juan R Mella et al.
Shock (Augusta, Ga.), 52(1), 61-66 (2018-08-11)
Substance P (SP) is a neuropeptide that contributes to a proinflammatory state by binding to the neurokinin 1 receptor (NK-1R). Limiting this interaction has been shown to attenuate the acute inflammation. Our hypothesis was that NK-1R activation would contribute to
Stability-indicating HPLC method development and validation for simultane-ous determination of cilastatin and imipenem in pharmaceutical dosage forms
Kishore MS and Rambabu C
International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 8(4), 560-567 (2017)
Lipika Singhal et al.
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.), 24(8), 1082-1088 (2018-02-07)
With the increasing threat of multidrug-resistant organisms, such as Acinetobacter baumannii, the polymyxin class of drugs (colistin and polymyxin B) has become popular in clinical practice. A better understanding of antimicrobial susceptibility testing methods for colistin and polymyxin B is
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the active fraction of Imipenem - Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material?
    1 answer
    1. The mass fraction percentage purity is reported for this product in the lot-specific Certificate of Analysis. It is not assessed for biological activity during the quality control process, however.