Fortfahren mit
MAK134
Ketonkörper-Assay
sufficient for 200 tests (UV)
Synonym(e):
Keton-Quantifizierungskit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 581,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
€ 581,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 200 tests (UV)
feature
This kit is sufficient for up to 100 assays of 3-hydroxybutyric acid (BOH) and up to 100 assays of acetoacetic acid (AcAc) in 96 well plates.
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; neonatal diseases; pediatric diseases; cancer
storage temp.
−20°C
General description
Die Ketonkörper 3-Hydroxybuttersäure (BOH) und Acetessigsäure (AcAc) werden in der Leber hauptsächlich durch die Oxidation von Fettsäuren gebildet und sind normalerweise in niedrigen Konzentrationen im Urin und im Blut vorhanden. Erhöhte Ketonkonzentrationen im Blut können zu einer metabolischen Azidose führen, die mit Diabetes, Hypoglykämie im Kindesalter, Wachstumshormonmangel, Alkohol- oder Salicylatvergiftung sowie angeborene Stoffwechselstörungen assoziiert ist.
Application
Der Ketonkörper-Assay wird verwendet, um die Freisetzung von Ketonkörpern in einem Kulturmedium mit der humanen Leberkrebszelllinie HepG2 zu messen.
Geeignet für den Nachweis von Ketonkörpern (Acetessigsäure und 3-Hydroxybuttersäure) in Serum, Plasma, Urin und anderen biologischen Proben.
Biochem/physiol Actions
Bei diesem Kit werden die AcAc- und BOH-Konzentrationen mithilfe eines Enzym-Assays auf Basis von 3-Hydroxybutyratdehydrogenase-katalysierten Reaktionen bestimmt. Eine Veränderung der NADH-Extinktion, die mit einem Wert von 340 nm gemessen wurde, steht in einem direkten Verhältnis zu den AcAc- und BOH-Konzentrationen.
Features and Benefits
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAK310W316318
description
sufficient for 200 tests (UV)
description
sufficient for 200 fluorometric tests
description
≥99%, FG
usage
sufficient for 200 tests (UV)
usage
-
usage
-
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; neonatal diseases; pediatric diseases; cancer
relevant disease(s)
genitourinary disorders; gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
-
feature
This kit is sufficient for up to 100 assays of 3-hydroxybutyric acid (BOH) and up to 100 assays of acetoacetic acid (AcAc) in 96 well plates.
feature
-
feature
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is this kit compatible for mouse serum/plasma?
    1 answer
    1. Yes, this kit have been used successfully in mouse, rat, bovine, and human samples.
      Helpful?
  4. What is the source of the HBDH enzyme?
    1 answer
    1. The species and source of the HBDH enzyme (3-hydroxybutyrate dehydrogenase) in the assay is native Acaligenes faecalis.
      Helpful?
  5. What is the sensitivity range of this kit?
    1 answer
    1. The kit is sensitive and accurate, utilizing a 10 μL sample. It offers a linear detection range of 0.12 to 8 mM for each ketone body in a 96-well plate assay.
      Helpful?
  6. Is whole blood or plasma collected in EDTA suitable for use with MAK134 Ketone Body Assay?
    1 answer
    1. Certainly, whole blood or plasma collected in EDTA is appropriate for use with this kit. During the development of the kit, these sample types were tested as they are commonly used by researchers. And also AcAc (Acetoacetic acid) is quite unstable, so it is advised using fresh samples or ones that have been frozen within the month.
      Helpful?
  7. What is the range of quantification for both analytes in this assay kit?
    1 answer
    1. This kit has a linear detection range of 0.12 to 8 mM for each ketone body in a 96-well plate assay.