Wichtige Dokumente
PHR1136
Guajacol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Methoxyphenol, Methylcatechol, Pyrocatechol-Monomethylether
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000619
traceable to USP 1300004
Dampfdichte
4.27 (vs air)
Dampfdruck
0.11 mmHg ( 25 °C)
API-Familie
guaiacol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-29 °C (lit.)
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChIKey
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)