Merck
PHL83310
Brazilin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Brasilin, 6,6a,7,11b-Tetrahydro-3,6a,9,10-tetrahydroxy-indeno[2.1-c]chromen
Größe auswählen
10 MG
€ 408,00
€ 408,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 408,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.28
Farbindexnummer:
75280
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 408,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C[C@]2([C@@H](c4c1cc(cc4)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O5/c17-9-1-2-10-14(4-9)21-7-16(20)6-8-3-12(18)13(19)5-11(8)15(10)16/h1-5,15,17-20H,6-7H2/t15-,16+/m0/s1
InChIKey
UWHUTZOCTZJUKC-JKSUJKDBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)