Fortfahren mit
13630-U
MCI GEL® CHP20P Polymeric Adsorbent
700 mesh, bucket of 500g
Synonym(e):
C18 silica, 200-400 mesh, 40-75 micron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MCI GEL® CHP20P, bucket of 500 g
form
solid
Quality Segment
packaging
bucket of 500 g
technique(s)
LPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
~500 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
75-150 μm
pore size
~1.30 mL/g pore volume, 400-600 Å mean pore size
density
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
separation technique
reversed phase
General description
MCI GEL® CHP20P is a highly porous styrene-divinylbenzene polymer resin used as column packing material.
Application
Polyaromatisches Harz für biopharmazeutische Trennungen; aromatische Verbindungen; Peptide; Steroide; Entsalzung; Umkehrphasenapplikationen. Gut für Umkehrphasenapplikationen, auch mit nicht-wässrigen Lösungsmitteln.
MCI GEL® CHP20P was used in testing solid phase enrichment of phosphomolybdenum blue .
Legal Information
MCI GEL is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCI GEL® CHP20P
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)