Merck
PHL83216
2′,4′-Dihydroxydihydrochalkon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-phenyl-1-propanon, 2′,4′-Dihydroxy-α,β-dihydrochalcon
Größe auswählen
10 MG
€ 338,00
€ 338,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 338,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 338,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O(C)C1=CCC(C=C1)C=CC(=O)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C16H16O4/c1-20-13-6-2-11(3-7-13)4-9-15(18)14-8-5-12(17)10-16(14)19/h2,4-11,17,19H,3H2,1H3
InChIKey
WKFJTWMOXONXLX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)