Merck
PHL82343
trans-o-Cumarsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
trans-2-Hydroxy-zimtsäure, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-acrylsäure, o-Cumarsäure
Größe auswählen
100 MG
€ 400,00
€ 400,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 400,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
Beilstein:
1100900
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 400,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
~210 °C (dec.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
InChIKey
PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)