Fortfahren mit
79560
Molybdatophosphorsäure Hydrat
suitable for microscopy
Synonym(e):
Molybdatophosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1825.25 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115710
EC Number:
234-713-5
MDL number:
Form:
crystals
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crystals
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
loss
21-23% loss on drying, 110 °C
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤20 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤100 mg/kg, NH4+: ≤30 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphomolybdic acid hydrate (PAH) is yellow and crystallisable compound. It precipitates from potash, oxides of rubidium, caesium and thallium, ammonia and other nitrogenous organic alkaloids.
Application
Vorstufe für die Hybridisierung organisch-anorganischer basierten molekularen Batterien mit Anwendungen in Kationen-Insertionselektroden
PAH was used in preparing Mo-Al2O3 catalysts in an attempt to produce ultra-low sulphur diesel.
Other Notes
Review: of the folin phenol method for the quantitative determination of proteins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
221856431400342165
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤20 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, NH4+: ≤30 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.02%, Fe: ≤0.005%, NH4+: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.02%, Fe: ≤0.005%, NH4+: ≤0.01%, heavy metals: ≤0.005%
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.025%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.025%
anion traces
-
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
loss
21-23% loss on drying, 110 °C
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdatophosphorsäure Hydrat
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
pictograms
Corrosion
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)