Fortfahren mit
C3143
Chromotrop 2R
Powder
Synonym(e):
Benzolazo-2-chromotropsäure Dinatriumsalz, Säurerot 29
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10N2Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.37
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
224-085-0
MDL number:
Colour Index Number:
16570
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chromotrop 2R, suitable for modified Gomori Trichrome stain
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
red to brown
solubility
H2O: 1 mg/mL, dark red
εmax
≥450 at 510-513 nm in methanol
suitability
suitable for modified Gomori Trichrome stain
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccccc3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O8S2.2Na/c19-12-8-11(27(21,22)23)6-9-7-13(28(24,25)26)15(16(20)14(9)12)18-17-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI key
GXEAXHYQKZAJGB-QIKYXUGXSA-L
Application
Chromotrope 2R has been used in the Gomori trichrome staining in osteochondral tissues. It has also been used for the staining of eosinophils in lung sections.
Biochem/physiol Actions
Chromotrope 2R is used for the staining of microsporidia in body fluids and stool samples. It is used in modified Gomori′s trichrome staining. Chromotrope 2R has high affinity for phospholipids and is used for the staining of mitochondrial and endoplasmic reticulum membrane in histological samples.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27130C8822B6008
suitability
suitable for modified Gomori Trichrome stain
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
red to brown
color
-
color
red to brown
color
red to brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL, dark red
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)