Merck
81420
Sigma-Aldrich
Polyvinylpyrrolidon
K 30
Synonym(e):
‚Plasdone‘, PVP, Polyvidon, Povidon
Größe auswählen
100 G
€ 58,90
500 G
€ 199,00
€ 58,90
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 58,90
500 G
€ 199,00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H9NO)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 58,90
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Anwendung(en)
coatings
pharmaceutical
SMILES String
C=CN1CCCC1=O (Canonical-SMILES)
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChIKey
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyvinylpyrrolidon (PVP), kommerziell auch bekannt unter der Bezeichnung K30, ist ein wasserlösliches Polymer. Es ist hygroskopisch und hat gute Klebeeigenschaften. Es hat einen stabilen pH-Wert und kann transparente Filme bilden.[1][2]
Anwendung
Die Anwendungen von PVP umfassen u. a.:
  • Klebemittel für Klebestifte und Metallkleber[3]
  • Dispersionsmittel für Keramik[4]
  • Beschichtungen und Druckfarben[5]
  • Herstellung synthetischer Fasern und Textilien[6][7]
  • poröse Membranen[8]
Sonstige Hinweise
Polyvinylpyrrolidon ist eine Komponente der Denhardt-Lösung und ist in einer Konzentration von 1% (G/V) in der Standard 50X Stammlösung enthalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pressure-dependent conduction behavior of various particles for conductive adhesive applications
Sancaktar E and Dilsiz N
Journal of Adhesion Science and Technology, 13(6), 679-693 (1999)
Photocatalytic microreactor study using TiO 2-coated porous ceramics
Teekateerawej S, et al.
J. Appl. Electrochem., 35(7-8), 693-697 (2005)
Preparation, characterization and performance studies of polysulfone membranes using PVP as an additive
Chakrabarty B, et al.
Journal of Membrane Science , 315(1-2), 36-47 (2008)
In situ monitoring of flash-light sintering of copper nanoparticle ink for printed electronics
Hwang H, et al.
Nanotechnology, 23(48), 485205-485205 (2012)
Fabrication of CdS nanorods in PVP fiber matrices by electrospinning
Lu X, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 26(16), 1325-1329 (2005)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What's the purity and residual monomer content?
    1 answer
    1. The purity is not a determined test specification for this product. However, the residual monomer content is located on the lot specific Certificate of Analysis.
      Please navigate to the DOCUMENTATION section of the product detail page to access a certificate under ‘Certificate of Analysis’: https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/81420#product-documentation
      Helpful?
  4. What is the average molecular weight of PVP K 30?
    1 answer
    1. The PVP K30 has a K-Value (1% w/v aqueous solution) of 29 - 32. The calculated molecular weight of Polyvinylpyrrolidone at K-30 is approximately 40,000 daltons. Historically, an average molecular weight of 58,000 daltons has been determined by light scattering.